Drukuj
Siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204129-10G 204129-50G
SIAL204129-10GEA 545 PLN
SIAL204129-10G SIAL204129-50G
Siarczan potasu, Sigma-Aldrich®
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1698 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1069 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759