Drukuj
Siarczan potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
26997.293EA 342 PLN
26997.293 26997.460
Siarczan potasu ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1698
Temp. topnienia: 1069 °C
Gęstość: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 5.5 - 7.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test