Siarczan potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13975.0B
A13975.0I
A13975.0BEA
416
PLN
A13975.0B
A13975.0I
Siarczan potasu ≥99%
Siarczan potasu
Purity: 99%
CAS No.: 7778-80-5
Molecular Formula: K2SO4
Formula Weight: 174.27
Odour: Odourless
Melting Point: 1069°
Boiling Point: 1689°
Merck Reference: 14,7674
MDL No.: MFCD00011388
Formuła:
K₂SO₄ MW: 174.26 g/mol Temp. Wrzenia: 1689 °C Temp. topnienia: 1069 Gęstość: 2.662 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011388 Numer CAS: 7778-80-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5 Klasyfikacja Merck : 13,07759 |