Drukuj
Siarczan potasu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
30485.06 30485.14 30485.22
30485.06EA 369 PLN
30485.06 30485.14 30485.22
Siarczan potasu ≥99.99% (metals basis)
Siarczan potasu
Purity: 99.99% CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Physical Form: Powder Density: 2.662 Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formuła: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1689 °C
Temp. topnienia: 1069
Gęstość: 2.662
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 14,7674