Drukuj
Siarczan potasu ≥99.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14311.36 14311.A3
14311.36EA 343 PLN
14311.36 14311.A3
Siarczan potasu ≥99.0% ACS
Siarczan potasu
Purity: 99.0% min CAS No.: 7778-80-5 Molecular Formula: K2SO4 Formula Weight: 174.27 Physical Form: Crystalline Density: 2.662 Melting Point: 1069° Boiling Point: 1689° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7674 MDL No.: MFCD00011388
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1689 °C
Temp. topnienia: 1069 °C
Gęstość: 2,662
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 14,7674