Drukuj
Siarczan potasu, bezwodny 99+%, proszek for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
207775000 207770050
ACRO207775000EA 196 PLN
ACRO207775000 ACRO207770050
Siarczan potasu, bezwodny 99+%, proszek for analysis
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1689 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1067 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %