Drukuj
Siarczan potasu, anhydrous 99+%, granular do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
205945000 205940025
ACRO205945000EA 187 PLN
ACRO205945000 ACRO205940025
Siarczan potasu, anhydrous 99+%, granular do analizy
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1689 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1067 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granular powder
pH 5.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm