siarczan cezu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
14559.14
14559.22
14559.14EA
646
PLN
14559.14
14559.22
siarczan cezu ≥99.99% (metals basis)
siarczan cezu
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2SO4
Formula Weight: 361.87
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 4.243
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Formuła:
Cs₂O₄S MW: 361.87 g/mol Temp. Wrzenia: 1627 Temp. topnienia: 1010 Gęstość: 4.243 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010959 Numer CAS: 10294-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-662-6 Klasyfikacja Merck : 14,2016 |