siarczan cezu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2SO4
Formula Weight: 361.87
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.243
Melting Point: 1010°
Solubility: Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol, acetone, pyridine
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Formuła:
Cs₂O₄S Temp. Wrzenia: 1627 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1010 °C Gęstość: 4,243 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010959 Numer CAS: 10294-54-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-662-6 Klasyfikacja Merck : 14,2016 |