Drukuj
siarczan cezu 99+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218700250 218701000 218700100 218702500
ACRO218700250EA 211 PLN
ACRO218700250 ACRO218701000 ACRO218700100 ACRO218702500
siarczan cezu 99+%, pure
siarczan cezu
Formuła: Cs₂O₄S
MW: 361.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 1900 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1005 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010959
Numer CAS: 10294-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-662-6
Klasyfikacja Merck : 13,02025
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %