Drukuj
siarczan (IV) sodu, bezwodny ≥98% ACS
Dostawca: VWR Chemicals
0628-1KGEA 958 PLN
0628-1KG 0628-2.5KG 0628-500G
siarczan (IV) sodu, bezwodny ≥98% ACS
siarczan (IV) sodu
Formuła: Na₂SO₃
Temp. topnienia: 500 °C
Gęstość: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003503
Numer CAS: 7757-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Klasyfikacja Merck : 13,08757
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride <0.02%
Free acid test pass
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Purity ≥98%
Titrable free base ≤0.03 meq/g