Selenek sodu ≥99.8% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 1313-85-5
Molecular Formula: Na2Se
Formula Weight: 124.94
Physical Form: -60 Mesh (dry under argon)
Density: 2.625
Appearance: Grey to pink
Melting Point:
Formuła:
Na₂Se Temp. topnienia: >875 °C Gęstość: 2,625 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014240 Numer CAS: 1313-85-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-212-0 Jednostka: 3283 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8672 |