Drukuj
tiocyjanian potasu ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Potassium rhodanide
27033.290EA 300 PLN
27033.290 27033.368
tiocyjanian potasu ≥98%, GPR RECTAPUR®
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 175
Gęstość: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm