Drukuj
tiocyjanian potasu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05124.1000 1.05124.9050
1.05124.1000EA 308 PLN
1.05124.1000 1.05124.9050
tiocyjanian potasu, Supelco®
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
Temp. Wrzenia: 500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866