tiocyjanian potasu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Potassium rhodanide
A13731.0E
A13731.36
A13731.0EEA
1720
PLN
A13731.0E
A13731.36
tiocyjanian potasu ≥98%
tiocyjanian potasu
Purity: 98%
CAS No.: 333-20-0
Molecular Formula: KSCN
Formula Weight: 97.18
Odour: Odourless
pH: 5.3-8.5
Melting Point: 172-175°
Boiling Point: 500° dec.
Beilstein Reference: 3594799
Merck Reference: 14,7691
MDL No.: MFCD00011413
Formuła:
KSCN MW: 97.18 g/mol Temp. Wrzenia: 500 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 172…175 °C Gęstość: 1.89 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011413 Numer CAS: 333-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1 Klasyfikacja Merck : 12,07866 |