Drukuj
tiocyjanian potasu 99% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium rhodanide
424230050 424235000 424230025
ACRO424230050EA 188 PLN
ACRO424230050 ACRO424235000 ACRO424230025
tiocyjanian potasu 99% ACS
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 170…179 °C
Gęstość: 1.886 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test