Drukuj
tiocyjanian potasu 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium rhodanide
196585000 196580025 196580100 196582500
ACRO196585000EA 399 PLN
ACRO196585000 ACRO196580025 ACRO196580100 ACRO196582500
tiocyjanian potasu 99+% for analysis
tiocyjanian potasu
Formuła: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 500
Temp. topnienia: 170…179 °C
Gęstość: 1.886 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011413
Numer CAS: 333-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-370-1
Klasyfikacja Merck : 12,07866
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.3 to 8.7 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Iodine consuming subst. ≤30 mg I2/100 g