Drukuj
nadtlenosiarczan disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt
MQ100
S6172-1KG S6172-250G
SIALS6172-1KGEA 1440 PLN
SIALS6172-1KG SIALS6172-250G
nadtlenosiarczan disodu, Sigma-Aldrich®
nadtlenosiarczan disodu
Formuła: Na₂S₂O₈
MW: 238.11 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003501
Numer CAS: 7775-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1
Jednostka: 1505
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08729