Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
MQ200
60489-1KG-F 60489-250G-F
SIAL60489-1KG-FEA 517 PLN
SIAL60489-1KG-F SIAL60489-250G-F
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, Sigma-Aldrich®
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Formuła: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07741