Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99,0 ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
216224-100G 216224-500G 216224-50KG
216224-100GEA 295 PLN
216224-100G 216224-500G HONC216224-50KG
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99,0 ACS, Fluka™
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Formuła: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07741
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)