Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
MQ300
1.05091.0250 1.05091.1000
1.05091.0250EA 141 PLN
1.05091.0250 1.05091.1000
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Formuła: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07741
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C (decomposition)
Molar Mass 270.32 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer