Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
0239.1000EA 491 PLN
0239.1000 0239.5000
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Formuła: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07741
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 5 ppm
Manganese (Mn) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.05 %