Peroksodisiarczan(VI) dipotasu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15310.0E
A15310.36
A15310.0EEA
1550
PLN
A15310.0E
A15310.36
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu ≥97%
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Purity: 97%
CAS No.: 7727-21-1
Molecular Formula: K2O8S2
Formula Weight: 270.33
Odour: Odourless
Melting Point: 100° dec.
UN No.: 1492
MDL No.: MFCD00011386
Formuła:
K₂S₂O₈ Gęstość: 2,477 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011386 Numer CAS: 7727-21-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8 Jednostka: 1492 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7656 |