Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
13145.30 13145.A1
13145.30EA 415 PLN
13145.30 13145.A1
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99,0 ACS
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Purity: 99.0% min CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,7656 UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
A polymerization accelerant for PAGE gels
Formuła: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.477
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,7656