Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
424185000 424180025
ACRO424185000EA 306 PLN
ACRO424185000 ACRO424180025
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99+% ACS
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Formuła: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Temp. topnienia: 100
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07741
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %