Drukuj
Potasu disiarczan ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: disiarczan (VI) dipotasu
M-Clarity™ quality level = MQ100
307750-25G 307750-500G
SIAL307750-25GEA 266 PLN
SIAL307750-25G SIAL307750-500G
Potasu disiarczan ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Potasu disiarczan
Formuła: K₂O₇S₂
MW: 254.32 g/mol
Temp. topnienia: ∼325 °C
Gęstość: 2.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011385
Numer CAS: 7790-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-216-8
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) I
Klasyfikacja Merck : 13,07749