Drukuj
Potasu disiarczan, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
1.05107.1000EA 869 PLN
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
Potasu disiarczan, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Potasu disiarczan
Formuła: K₂O₇S₂
Temp. topnienia: ∼325 °C
Gęstość: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011385
Numer CAS: 7790-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-216-8
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Klasyfikacja Merck : 13,07749
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (acidimetric, as K₂S₂O₇) 97.5 - 100.0 %
Acidity (as H₂SO₄) 37.5 - 38.6 %
Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Al (Aluminium) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Water (H₂O) ≤ 2.5 %
Conforms ACS