Drukuj
Potasu disiarczan 98% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
207915000 207910025
ACRO207915000EA 493 PLN
ACRO207915000 ACRO207910025
Potasu disiarczan 98% for analysis
Potasu disiarczan
Formuła: K₂O₇S₂
Temp. topnienia: 325 °C
Gęstość: 2,51 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011385
Numer CAS: 7790-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-216-8
Jednostka: 2923
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,07749
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Ca and Mg ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %