Drukuj
disiarczan (IV) dipotasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
1.05057.0500EA 164 PLN
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
disiarczan (IV) dipotasu, EMSURE® for analysis, Supelco®
disiarczan (IV) dipotasu
Formuła: K₂O₅S₂
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00167605
Numer CAS: 16731-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-795-3
Klasyfikacja Merck : 13,07729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 450 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 222.33 g/mol
Bulk Density 1000 - 1300 kg/m3
Density 2.34 g/cm3
pH 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)