Drukuj
disiarczan (IV) dipotasu, EMPROVE® ESSENTIAL E224, Ph. Eur., NF, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
1.05056.5000 1.05056.9029
1.05056.5000EA 0 PLN
1.05056.5000 1.05056.9029
disiarczan (IV) dipotasu, EMPROVE® ESSENTIAL E224, Ph. Eur., NF, extra pure suitable for use as excipient, SAFC®
disiarczan (IV) dipotasu
Formuła: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Temp. topnienia: 190
Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00167605
Numer CAS: 16731-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-795-3
Klasyfikacja Merck : 13,07729