Drukuj
disiarczan (IV) dipotasu ≥96% (by iodometry), powder, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
31268-1KGEA 361 PLN
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
disiarczan (IV) dipotasu ≥96% (by iodometry), powder, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
disiarczan (IV) dipotasu
Formuła: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Temp. topnienia: 190 Dec.
Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167605
Numer CAS: 16731-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-795-3
Klasyfikacja Merck : 13,07729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Iodometric) 96 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %