disiarczan (IV) dipotasu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
43908.22
43908.36
43908.A3
43908.22EA
358
PLN
43908.22
43908.36
43908.A3
disiarczan (IV) dipotasu ≥95%
disiarczan (IV) dipotasu
Purity: 95+%
CAS No.: 16731-55-8
Molecular Formula: K2S2O5
Formula Weight: 222.32
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 190° dec.
Merck Reference: 14,7645
MDL No.: MFCD00167605
Formuła:
K₂O₅S₂ MW: 222.33 g/mol Temp. topnienia: 190 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167605 Numer CAS: 16731-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 240-795-3 Klasyfikacja Merck : 13,07729 |