Drukuj
disiarczan (IV) dipotasu 97%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
418270250 418275000 418270025
ACRO418270250EA 141 PLN
ACRO418270250 ACRO418275000 ACRO418270025
disiarczan (IV) dipotasu 97%, extra pure
disiarczan (IV) dipotasu
Formuła: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Temp. topnienia: 150 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167605
Numer CAS: 16731-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 240-795-3
Klasyfikacja Merck : 13,07729
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Selenium (Se) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm