Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
563188-100G 563188-25G
SIAL563188-100GEA 3890 PLN
SIAL563188-100G SIAL563188-25G
tiosiarczan (VI) sodu, Sigma-Aldrich®
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48 °C
Gęstość: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844