Drukuj
Siarczek disodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Siarczek sodu
M-Clarity™ quality level = MQ200
407410-10G 407410-50G
SIAL407410-10GEA 929 PLN
SIAL407410-10G SIAL407410-50G
Siarczek disodu, Sigma-Aldrich®
Siarczek disodu
Formuła: Na₂S
MW: 78.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 174
Gęstość: 1.856 g/cm³ (14 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003498
Numer CAS: 1313-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-211-5
Jednostka: 1385
ADR: 4.2 II
REACH: 01-2119513694-38
Klasyfikacja Merck : 12,08830