Drukuj
potasu nadrenian, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
243590-25G 243590-5G
SIAL243590-25GEA 3680 PLN
SIAL243590-25G SIAL243590-5G
potasu nadrenian, Sigma-Aldrich®
potasu nadrenian
Formuła: KO₄Re
Temp. Wrzenia: 1370 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 550 °C
Gęstość: 4,88 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011365
Numer CAS: 10466-65-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-953-8
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II