Drukuj
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium hexachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
379859-1G 379859-5G
SIAL379859-1GEA 890 PLN
SIAL379859-1G SIAL379859-5G
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu, Sigma-Aldrich®
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu
Formuła: K₂PtCl₆
MW: 485.99 g/mol
Temp. topnienia: 250
Gęstość: 3.344 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011389
Numer CAS: 16921-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-979-3
Jednostka: 3290
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,07720