Drukuj
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu ≥99%, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.19238.0001 1.19238.0005
1.19238.0001EA 686 PLN
1.19238.0001 1.19238.0005
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu ≥99%, Supelco®
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu
Formuła: K₂PtCl₆
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011389
Numer CAS: 16921-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-979-3
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1),
Klasyfikacja Merck : 13,07720
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (elemental analysis) passes test
Assay (calculated of Pt) 99.0 - 101.0 %
Pt (Platinum) 39.7 - 40.5 %
Al (Aluminium) ≤ 10 ppm
Ca (Calcium) ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 10 ppm
Co (Cobalt) ≤ 10 ppm
Cr (Chromium) ≤ 10 ppm
Cu (Copper) ≤ 50 ppm
Fe (Iron) ≤ 50 ppm
Hg (Mercury) ≤ 100 ppm
Ir (Iridium) ≤ 100 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 50 ppm
Mn (Manganese) ≤ 10 ppm
Ni (Nickel) ≤ 10 ppm
Os (Osmium) ≤ 100 ppm
Pb (Lead) ≤ 50 ppm
Pd (Palladium) ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium) ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium) ≤ 100 ppm
Zn (Zinc) ≤ 10 ppm