Heksachloroplatynian(IV) dipotasu (39,6% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dipotassium hexachloroplatinate
12169.06
12169.01
12169.03
12169.06EA
3460
PLN
12169.06
12169.01
12169.03
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu (39,6% Pt)
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu
CAS No.: 16921-30-5
Molecular Formula: Cl6K2Pt
Formula Weight: 486.01
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.50
Refractive Index: ≈1.825
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 250°dec.
Solubility: Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7636
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011389
Formuła:
K₂PtCl₆ MW: 485.99 g/mol Temp. topnienia: 250 °C. (temp. rozkładu) Gęstość: 3.50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011389 Numer CAS: 16921-30-5 Numer WE (dawny EINECS): 240-979-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,07720 |