Drukuj
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu (∼40% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
195350010 195350050 195350250
ACRO195350010EA 738 PLN
ACRO195350010 ACRO195350050 ACRO195350250
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu (∼40% Pt)
Heksachloroplatynian(IV) dipotasu
Formuła: K₂PtCl₆
Gęstość: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011389
Numer CAS: 16921-30-5
Numer WE (dawny EINECS): 240-979-3
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,07720
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)