Drukuj
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
M-Clarity™ quality level = MQ100
323411-1G 323411-250MG 323411-5G
SIAL323411-1GEA 2060 PLN
SIAL323411-1G SIAL323411-250MG SIAL323411-5G
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu, Sigma-Aldrich®
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu
Formuła: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…40 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 265
Gęstość: 3.38 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011378
Numer CAS: 10025-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-050-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07855