Tetrachloroplatynian(II) dipotasu (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Formuła:
Cl₄K₂Pt Temp. Wrzenia: 35…40 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3,38 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011378 Numer CAS: 10025-99-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-050-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7682 |