Drukuj
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu Pt 46-47%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
195360010 195360050 195360250
ACRO195360010EA 779 PLN
ACRO195360010 ACRO195360050 ACRO195360250
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu Pt 46-47%
Tetrachloroplatynian(II) dipotasu
Formuła: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 35…40 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.38
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011378
Numer CAS: 10025-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-050-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07855
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)