Drukuj
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
M-Clarity™ quality level = MQ300
S8282-1KG S8282-500G
SIALS8282-1KGEA 2440 PLN
SIALS8282-1KG SIALS8282-500G
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806