Drukuj
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5011-100G S5011-1KG S5011-500G
SIALS5011-100GEA 274 PLN
SIALS5011-100G SIALS5011-1KG SIALS5011-500G
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806