Drukuj
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3139-1KG S3139-250G S3139-500G
SIALS3139-1KGEA 1170 PLN
SIALS3139-1KG SIALS3139-250G SIALS3139-500G
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
MW: 119.98 g/mol
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806