Drukuj
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
S2554-100G S2554-1KG S2554-3KG S2554-500G
SIALS2554-100GEA 313 PLN
SIALS2554-100G SIALS2554-1KG SIALS2554-3KG SIALS2554-500G
diwodorofosforan sodu, Sigma-Aldrich®
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
Temp. topnienia: ∼650 °C
Gęstość: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806