Drukuj
diwodorofosforan sodu ≥99.0% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
17844-250G 17844-50G
17844-250GEA 2300 PLN
17844-250G 17844-50G
diwodorofosforan sodu ≥99.0% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
diwodorofosforan sodu
Formuła: NaH₂PO₄
Temp. topnienia: 650 °C
Gęstość: 2,36 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003527
Numer CAS: 7558-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance of the solution (c=10%) complying
pH (10 %, 20°C) 4.0 - 4.5
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.06
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 320 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02