Drukuj
diwodorofosforan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9791-100G P9791-1KG P9791-500G
SIALP9791-100GEA 370 PLN
SIALP9791-100G SIALP9791-1KG SIALP9791-500G
diwodorofosforan potasu, Sigma-Aldrich®
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744