Drukuj
diwodorofosforan potasu ≥99%, proszek, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
26925.295EA 415 PLN
26925.295 26925.364 26925.460
diwodorofosforan potasu ≥99%, proszek, GPR RECTAPUR®
diwodorofosforan potasu
Formuła: KH₂PO₄
Temp. Wrzenia: ~100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 253 °C
Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011401
Numer CAS: 7778-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Klasyfikacja Merck : 13,07744
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm